Merck
AMBH990F6122
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-4-nitrothiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,000
250 MG
¥36,900
1 G
¥85,700
ベンダーカタログ番号: A104755-100MG
¥25,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,000
250 MG
¥36,900
1 G
¥85,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A104755-100MG
¥25,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-bromo-4-nitro-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO4S/c1-2-13-7(10)5-3-4(9(11)12)6(8)14-5/h3H,2H2,1H3
InChI Key
QVUTZAIXJIKBLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2160-52-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)