Merck
AMBH990F605F
Ambeed, Inc.
(2,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.85
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BCl2O3/c1-13-7-3-5(9)4(8(11)12)2-6(7)10/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
RHCCXBFEZDDMJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1612184-34-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)