Merck
AMBH990F5FDA
Ambeed, Inc.
Diphenyl(quinuclidin-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,100
1 G
¥26,800
5 G
¥91,900
10 G
¥170,100
ベンダーカタログ番号: A390212-250MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,100
1 G
¥26,800
5 G
¥91,900
10 G
¥170,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.41
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A390212-250MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
diphenyl(quinuclidin-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-11-14-21(15-12-19)16-13-19/h1-10,22H,11-16H2
InChI Key
VUUAKOZGGDHCRP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/461648-39-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/461648-39-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)