Merck
AMBH98C8E540
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methoxyisonicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,000
250 MG
¥29,600
ベンダーカタログ番号: A878614-100MG
¥21,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,000
250 MG
¥29,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.58
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A878614-100MG
¥21,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-2-methoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7-2-5(4-10)6(8)3-9-7/h2-4H,1H3
InChI Key
LWEZPNUSAGRBAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060810-36-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)