Merck
AMBH98C8E48D
Ambeed, Inc.
4-Amino-N,N-diethylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,300
1 G
¥21,000
5 G
¥45,300
ベンダーカタログ番号: A825223-250MG
¥13,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,300
1 G
¥21,000
5 G
¥45,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A825223-250MG
¥13,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-amino-N,N-diethylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-3-13(4-2)11(14)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,3-4,12H2,1-2H3
InChI Key
RNVOPVJRSRXPSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51207-85-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51207-85-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)