Merck
AMBH98C8E365
Ambeed, Inc.
Methyl 3-ethynyl-4-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥19,500
1 G
¥26,100
5 G
¥93,200
ベンダーカタログ番号: A732386-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥19,500
1 G
¥26,100
5 G
¥93,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A732386-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-ethynyl-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-4-9-7-10(11(12)13-3)6-5-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
InChI Key
IJWDCLWLOGCXOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1255099-13-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)