Merck
AMBH98C8E305
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 3-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9IN2O2/c1-3-12-7(11)5-4-10(2)9-6(5)8/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
VKQPNWRQKHYCFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/799835-39-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/799835-39-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)