Merck
AMBH98C8E25D
Ambeed, Inc.
4-Chloropyridine-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,900
250 MG
¥20,400
1 G
¥33,200
ベンダーカタログ番号: A660962-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,900
250 MG
¥20,400
1 G
¥33,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A660962-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3Cl2NO2S/c6-4-1-2-8-3-5(4)11(7,9)10/h1-3H
InChI Key
KCNWYJPUGJYMNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33263-44-4.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)