Merck
AMBH98C8E17C
Ambeed, Inc.
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,100
250 MG
¥22,600
1 G
¥40,000
ベンダーカタログ番号: A603912-100MG
¥20,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,100
250 MG
¥22,600
1 G
¥40,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A603912-100MG
¥20,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinazolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O4S/c9-16(14,15)4-1-2-6-5(3-4)7(12)11-8(13)10-6/h1-3H,(H2,10,11,12,13)
InChI Key
LEFXQSDJQGOMPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56044-12-3.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)