Merck
AMBH98C8E134
Ambeed, Inc.
Oxazole-4-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,700
250 MG
¥34,500
ベンダーカタログ番号: A581352-100MG
¥23,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,700
250 MG
¥34,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A581352-100MG
¥23,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-9-2-6-3/h1-2H,5H2,(H,7,8)
InChI Key
BJKXXQQGEZGQSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885274-12-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885274-12-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)