Merck
AMBH98C8E004
Ambeed, Inc.
4-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,700
250 MG
¥27,900
1 G
¥61,000
ベンダーカタログ番号: A488343-100MG
¥19,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,700
250 MG
¥27,900
1 G
¥61,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A488343-100MG
¥19,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-hydroxy-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c12-6-7-5-11-9-4-2-1-3-8(9)10(7)13/h1-6H,(H,11,13)
InChI Key
CTRCOIVJCBPCPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7509-12-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7509-12-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)