Merck
AMBH98C8DEC6
Ambeed, Inc.
Quinoline-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,100
250 MG
¥23,200
1 G
¥49,100
ベンダーカタログ番号: A390667-100MG
¥17,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,100
250 MG
¥23,200
1 G
¥49,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A390667-100MG
¥17,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-13-10(14)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H,11H2,(H,13,14)
InChI Key
JTDPJYXDDYUJBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5382-44-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5382-44-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)