Merck
AMBH98C8DDB0
Ambeed, Inc.
4,4'-(Pyrazine-2,6-diyl)dibenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,100
250 MG
¥23,000
1 G
¥48,400
ベンダーカタログ番号: A304444-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,100
250 MG
¥23,000
1 G
¥48,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A304444-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4'-(pyrazine-2,6-diyl)dibenzoic acid
Inchi Code
1S/C18H12N2O4/c21-17(22)13-5-1-11(2-6-13)15-9-19-10-16(20-15)12-3-7-14(8-4-12)18(23)24/h1-10H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
NXUMLHLRQLEKIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/623157-25-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/623157-25-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)