Merck
AMBH98C8DCD3
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-chloro-4-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,400
ベンダーカタログ番号: A237016-100MG
¥27,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A237016-100MG
¥27,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-amino-5-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)11/h2-3H,11H2,1H3
InChI Key
YMJYSMHGAYKYQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936540-27-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/936540-27-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)