Merck
AMBH98C8DAEB
Ambeed, Inc.
3-(2-Hydroxyethoxy)propane-1,2-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,800
250 MG
¥27,400
ベンダーカタログ番号: A1590303-100MG
¥18,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,800
250 MG
¥27,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1590303-100MG
¥18,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(2-hydroxyethoxy)propane-1,2-diol
Inchi Code
1S/C5H12O4/c6-1-2-9-4-5(8)3-7/h5-8H,1-4H2
InChI Key
YHXNHYKKDRMEEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14641-24-8.html
Synonym
FINECHEMIE FCH02046
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)