Merck
AMBH98C8DACB
Ambeed, Inc.
((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥50,000
250 MG
¥83,300
1 G
¥238,700
5 G
¥682,800
ベンダーカタログ番号: A1304660-100MG
¥50,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥50,000
250 MG
¥83,300
1 G
¥238,700
5 G
¥682,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
452.55
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1304660-100MG
¥50,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[4-(1-{4-[2-(methacryloyloxy)ethoxy]phenyl}-1-methylethyl)phenoxy]ethyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C27H32O6/c1-19(2)25(28)32-17-15-30-23-11-7-21(8-12-23)27(5,6)22-9-13-24(14-10-22)31-16-18-33-26(29)20(3)4/h7-14H,1,3,15-18H2,2,4-6H3
InChI Key
VIYWVRIBDZTTMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24448-20-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)