Merck
AMBH98C8D883
Ambeed, Inc.
Pyrimidine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,700
1 G
¥44,400
ベンダーカタログ番号: A140454-250MG
¥21,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,700
1 G
¥44,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A140454-250MG
¥21,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H5N3O/c6-4(9)5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,(H2,6,9)
InChI Key
FUXJMHXHGDAHPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88511-48-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)