Merck
AMBH9884E756
Ambeed, Inc.
3-Aminoquinoline-6-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥76,400
250 MG
¥117,300
ベンダーカタログ番号: A994816-100MG
¥76,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥76,400
250 MG
¥117,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.19
ベンダーカタログ番号: A994816-100MG
¥76,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-aminoquinoline-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7N3/c11-5-7-1-2-10-8(3-7)4-9(12)6-13-10/h1-4,6H,12H2
InChI Key
IVJBBZGBNDHMRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2090903-85-6.html
Synonym
3-Aminoquinoline-6-carbonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)