AMBH9884E74F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-fluoro-4-(1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-ylamino)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,500
5 G
¥24,100
25 G
¥63,400
100 G
¥190,800
ベンダーカタログ番号: A994313-1G
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,500
5 G
¥24,100
25 G
¥63,400
100 G
¥190,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.27
ベンダーカタログ番号: A994313-1G
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-fluoro-4-((1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)amino)benzoate
Inchi Code
1S/C13H16FNO4/c1-13(2,12(17)19-4)15-8-5-6-9(10(14)7-8)11(16)18-3/h5-7,15H,1-4H3
InChI Key
IDAJNIOTTOAHJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1802242-47-2.html
Synonym
Methyl 2-fluoro-4-((1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)amino)benzoate
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)