Merck
AMBH9884D793
Ambeed, Inc.
2-(6-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,000
5 G
¥14,600
25 G
¥21,900
100 G
¥52,200
ベンダーカタログ番号: A991365-1G
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,000
5 G
¥14,600
25 G
¥21,900
100 G
¥52,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.33
ベンダーカタログ番号: A991365-1G
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[(6-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C20H14O4/c21-18-11-10-14(12-17(18)13-6-2-1-3-7-13)19(22)15-8-4-5-9-16(15)20(23)24/h1-12,21H,(H,23,24)
InChI Key
PKHPZNKXOBWFCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84627-04-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/84627-04-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)