Merck
AMBH9884D610
Ambeed, Inc.
5-Ethynyl-2-hydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,900
250 MG
¥34,700
1 G
¥63,600
5 G
¥147,800
ベンダーカタログ番号: A901577-100MG
¥23,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,900
250 MG
¥34,700
1 G
¥63,600
5 G
¥147,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A901577-100MG
¥23,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-ethynyl-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6O2/c1-2-7-3-4-9(11)8(5-7)6-10/h1,3-6,11H
InChI Key
PQXSLYBFDHBCSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/252771-08-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/252771-08-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)