Merck
AMBH9884D5DC
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,300
ベンダーカタログ番号: A888069-100MG
¥11,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A888069-100MG
¥11,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-3-4(5(10)11)2-8-6(7)9-3/h2H,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)
InChI Key
DUWNUQBBVGEJPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/769-51-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)