Merck
AMBH9884D411
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-chloro-5-iodopyrimidin-4-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
355.56
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-5-iodo-4-pyrimidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H11ClIN3O2/c1-9(2,3)16-8(15)14-6-5(11)4-12-7(10)13-6/h4H,1-3H3,(H,12,13,14,15)
InChI Key
UVIJHKDRWTXRRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1359655-47-2.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1359655-47-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)