Merck
AMBH9884D402
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-cyclohexylisoindolin-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥44,900
250 MG
¥70,500
1 G
¥176,200
ベンダーカタログ番号: A799779-100MG
¥44,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥44,900
250 MG
¥70,500
1 G
¥176,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A799779-100MG
¥44,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-2-cyclohexylisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C14H16BrNO/c15-11-6-7-13-10(8-11)9-16(14(13)17)12-4-2-1-3-5-12/h6-8,12H,1-5,9H2
InChI Key
FVMQYPWUWBVGIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/735351-81-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/735351-81-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)