Merck
AMBH9884D3BA
Ambeed, Inc.
Cycloheptanecarbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,400
5 G
¥42,700
ベンダーカタログ番号: A788679-1G
¥18,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,400
5 G
¥42,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A788679-1G
¥18,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
cycloheptanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
InChI Key
CIYPNZYEUZQIHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6557-86-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)