Merck
AMBH9884CF7F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,500
250 MG
¥21,700
1 G
¥42,900
5 G
¥163,000
ベンダーカタログ番号: A774166-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,500
250 MG
¥21,700
1 G
¥42,900
5 G
¥163,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A774166-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-fluoro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
InChI Key
BOGKTBKWDIUAGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18614-46-5.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)