Merck
AMBH9884CE83
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-aminopropanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,900
5 G
¥21,900
25 G
¥55,900
ベンダーカタログ番号: A740133-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,900
5 G
¥21,900
25 G
¥55,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A740133-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
benzyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2;1H
InChI Key
QIBWNGWEFYSLCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99616-43-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)