Merck
AMBH9884CDDE
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,600
250 MG
¥27,900
1 G
¥87,300
ベンダーカタログ番号: A714736-100MG
¥24,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,600
250 MG
¥27,900
1 G
¥87,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A714736-100MG
¥24,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-9-8-2-1-7(10(13)14)5-6(8)3-4-12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
VUYRQFWSJKHQLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256787-42-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)