Merck
AMBH9884CD67
Ambeed, Inc.
7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥19,300
1 G
¥37,800
5 G
¥112,200
ベンダーカタログ番号: A699322-250MG
¥19,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥19,300
1 G
¥37,800
5 G
¥112,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A699322-250MG
¥19,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H13BrO/c1-16(2)14-7-10(9-18)3-5-12(14)13-6-4-11(17)8-15(13)16/h3-9H,1-2H3
InChI Key
RFGCRRLPPVRIQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944940-90-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)