Merck
AMBH9884CD13
Ambeed, Inc.
(2-Aminophenyl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,500
1 G
¥19,700
5 G
¥50,200
ベンダーカタログ番号: A686425-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,500
1 G
¥19,700
5 G
¥50,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A686425-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-14-6-8-15(9-7-14)12(16)10-4-2-3-5-11(10)13/h2-5H,6-9,13H2,1H3
InChI Key
PEIXOOFVMXCCCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93288-86-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)