Merck
AMBH9884CCDE
Ambeed, Inc.
(S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,600
250 MG
¥32,500
1 G
¥102,500
ベンダーカタログ番号: A676617-100MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,600
250 MG
¥32,500
1 G
¥102,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
342.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A676617-100MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,1'-binaphthyl-2,2'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H14O4/c23-21(24)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22(25)26/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)
InChI Key
YDZNRNHKJQTGCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18531-96-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)