コンテンツへスキップ
Merck

AMBH9884CC1D

Ambeed, Inc.

2,6-Dichloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine

ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

100 MG
¥18,400
250 MG
¥20,600

ベンダーカタログ番号: A644968-100MG

¥18,400


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より


サイズを選択してください

表示を変更する
100 MG
¥18,400
250 MG
¥20,600

About This Item

CAS番号:
分子量:
192.05
MDL番号:

ベンダーカタログ番号: A644968-100MG

¥18,400


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より

Iupac Name

N-(2,6-dichloro-4-pyrimidinyl)-N,N-dimethylamine

Inchi Code

1S/C6H7Cl2N3/c1-11(2)5-3-4(7)9-6(8)10-5/h3H,1-2H3

InChI Key

LXVKMWBQSJTIPX-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Inert atmosphere,2-8C

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/117077-93-7.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)