Merck
AMBH9884CBBA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((1H-imidazol-2-yl)methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥31,400
100 MG
¥47,300
250 MG
¥74,900
1 G
¥187,700
ベンダーカタログ番号: A629212-50MG
¥31,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥31,400
100 MG
¥47,300
250 MG
¥74,900
1 G
¥187,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A629212-50MG
¥31,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 1H-imidazol-2-ylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H15N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-7-10-4-5-11-7/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
CEUVRSCDAWCEGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203664-05-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/203664-05-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)