Merck
AMBH9884CB11
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-3-methyl-4-phenylbutan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥40,700
250 MG
¥61,400
1 G
¥152,800
5 G
¥515,000
ベンダーカタログ番号: A604149-100MG
¥40,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥40,700
250 MG
¥61,400
1 G
¥152,800
5 G
¥515,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A604149-100MG
¥40,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-hydroxy-3-methyl-4-phenylbutan-2-one
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(12)11(2,13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,13H,8H2,1-2H3
InChI Key
DNRMAAJDFACPOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54123-76-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)