Merck
AMBH9884CB10
Ambeed, Inc.
2-Ethoxy-5-fluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,400
1 G
¥22,100
5 G
¥56,100
ベンダーカタログ番号: A604115-250MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,400
1 G
¥22,100
5 G
¥56,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A604115-250MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-ethoxy-5-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-2-10-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
RMLKQVFQPMQDIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858675-61-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)