Merck
AMBH9884CB0F
Ambeed, Inc.
(7-Fluoro-2-methylquinolin-8-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-fluoro-2-methyl-8-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BFNO2/c1-6-2-3-7-4-5-8(12)9(11(14)15)10(7)13-6/h2-5,14-15H,1H3
InChI Key
JJUDZBZHUSMGRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072945-61-9.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1072945-61-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)