Merck
AMBH9884CAA7
Ambeed, Inc.
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,000
250 MG
¥39,600
1 G
¥73,600
5 G
¥204,500
ベンダーカタログ番号: A589918-100MG
¥27,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,000
250 MG
¥39,600
1 G
¥73,600
5 G
¥204,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A589918-100MG
¥27,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-6-5(4)8/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
InChI Key
PMVLHRHRTOBBHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76220-94-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)