Merck
AMBH9884C927
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-chlorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrClO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI Key
ZWWJWGKFUCVGFU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-18-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)