Merck
AMBH9884C923
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-methoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,200
5 G
¥21,200
25 G
¥65,000
ベンダーカタログ番号: A528746-1G
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,200
5 G
¥21,200
25 G
¥65,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A528746-1G
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-methoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-7-5-10(6-8-14)9-11(15)17-4/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
OHLLSFRHFHSUES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/169206-65-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)