Merck
AMBH9884C91A
Ambeed, Inc.
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,300
250 MG
¥27,000
1 G
¥43,100
5 G
¥152,200
ベンダーカタログ番号: A527840-100MG
¥19,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,300
250 MG
¥27,000
1 G
¥43,100
5 G
¥152,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A527840-100MG
¥19,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-chloro-4-pyridinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H,4,8H2
InChI Key
GGHCWJWUOSNCSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144900-57-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)