Merck
AMBH9884C8AC
Ambeed, Inc.
(5-Methylthiophen-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.99
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-methyl-3-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-5(3-9-4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
InChI Key
HSHOUTSJZHTVCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/930303-82-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)