Merck
AMBH9884C823
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-6-chloropyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,900
250 MG
¥26,800
1 G
¥58,800
5 G
¥161,500
ベンダーカタログ番号: A486075-100MG
¥17,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,900
250 MG
¥26,800
1 G
¥58,800
5 G
¥161,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A486075-100MG
¥17,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-tert-butyl-6-chloropyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2/c1-8(2,3)6-4-7(9)11-5-10-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
ILJAKOSYYVOLQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3435-24-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3435-24-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)