Merck
AMBH9884C7E6
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,200
250 MG
¥30,300
1 G
¥95,700
ベンダーカタログ番号: A476755-100MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,200
250 MG
¥30,300
1 G
¥95,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A476755-100MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-one
Inchi Code
1S/C11H11ClO/c12-9-5-6-10-8(7-9)3-1-2-4-11(10)13/h5-7H,1-4H2
InChI Key
IJVMAZHBJAEZEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24127-36-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)