Merck
AMBH9884C696
Ambeed, Inc.
Benzenepentacarboxylic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,900
ベンダーカタログ番号: A427402-250MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A427402-250MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,2,3,4,5-benzenepentacarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6O10/c12-7(13)2-1-3(8(14)15)5(10(18)19)6(11(20)21)4(2)9(16)17/h1H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI Key
QNSOHXTZPUMONC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1585-40-6.html
Synonym
Benzene-1,2,3,4,5-pentacarboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)