Merck
AMBH9884C5A5
Ambeed, Inc.
N1,N1-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,200
250 MG
¥21,000
1 G
¥24,300
5 G
¥59,900
ベンダーカタログ番号: A382994-100MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,200
250 MG
¥21,000
1 G
¥24,300
5 G
¥59,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A382994-100MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H11F3N2/c1-14(2)8-4-3-6(13)5-7(8)9(10,11)12/h3-5H,13H2,1-2H3
InChI Key
ZQEWNTUETRXSRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54672-12-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)