Merck
AMBH9884C554
Ambeed, Inc.
(4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.95
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BF4O3/c10-6-2-1-5(9(14)15)3-7(6)16-4-8(11,12)13/h1-3,14-15H,4H2
InChI Key
UMXXWOWPLFZKQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957034-62-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)