Merck
AMBH9884C51A
Ambeed, Inc.
3-Aminopropane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,300
250 MG
¥47,300
1 G
¥95,900
ベンダーカタログ番号: A359191-100MG
¥30,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,300
250 MG
¥47,300
1 G
¥95,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A359191-100MG
¥30,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-amino-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H10N2O2S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
InChI Key
SNGRYJSFEVUFBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74494-51-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)