Merck
AMBH9884C4EA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-bromo-1-oxoisoindoline-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,600
250 MG
¥34,500
1 G
¥78,700
ベンダーカタログ番号: A348834-100MG
¥24,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,600
250 MG
¥34,500
1 G
¥78,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A348834-100MG
¥24,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H14BrNO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-8-6-9(14)4-5-10(8)11(15)16/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI Key
AYNRRKAUKGRPMZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864866-80-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/864866-80-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)