Merck
AMBH9884C3CC
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI Key
ONXZKWFZKQVMIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261827-82-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)