Merck
AMBH9884C3CB
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,200
5 G
¥24,800
25 G
¥73,600
ベンダーカタログ番号: A298590-1G
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,200
5 G
¥24,800
25 G
¥73,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A298590-1G
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-fluoro-3-nitrophenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C7H3F4NO3/c8-5-2-1-4(15-7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChI Key
XWFNBCCMBGKMFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124170-06-5.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)